Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Trumpet Coliwasas
Diese Coliwasas werden aus Einwegglas gefertigt, damit genaue Ergebnisse erzielt werden
Marke: DWK Life Sciences 885235
299.28 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PTFE-Dichtung
- 101 cm (40 in.) langes Außenrohr
- 200 ml (6,8 fl oz.) Volumen
Spezifikation
Trompete Coliwasa Probenahmegerät | |
PTFE | |
200 mL | |
Zur Probenahme von Schlamm oder halbfestem Material | |
101,6 cm |
Glas | |
6,76 oz. | |
Ja | |
40 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Trumpet Coliwasas > Trumpet Coliwasas
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur