Learn More
DWK Life Sciences Flüssigszintillationsröhrchen aus Glas ohne Schraubverschluss
Wheaton 180 Glas mit geringem Kaliumanteil
Marke: DWK Life Sciences 986532
Beschreibung
Wheaton 180 Glas mit geringem Kaliumanteil
- Kapazität: 20 ml
- 22–400 Schraubverschlussgröße
Spezifikation
1,1 in. | |
28 mm | |
20 ml | |
2,4 in. | |
Wheaton™ | |
Schraubverschluss | |
Szintillationsfläschchen |
Transparent | |
Borosilikatglas | |
Geräte der Szintillationsmessung, Probenfläschchen, Transport von Proben zwischen Laboren | |
0,67 oz. | |
20 mL | |
61 mm | |
22-400 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14