Learn More
DWK Life Sciences CryoELITE™ Kryolagerungsröhrchen
CryoELITE Fläschchen mit Loctagon-Rahmen gewährleistet Stabilität in freistehender Position und rasten in das CryoELITE Benchmate-Gestell ein, sodass sich das Fläschchen einfach mit einer Hand öffnen und schließen lässt.
258.00 CHF - 590.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,47 in. |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
Material | Polypropylen |
Gewindetyp | Intern |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verschlussfarbe | Sterilität | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verschlussfarbe | Sterilität | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11561355
|
DWK Life Sciences
W985915 |
1.2 ml | Naturfarben | Steril | Ja |
258.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11591345
|
DWK Life Sciences
W985902 |
2 ml | Naturfarben | Unsteril | Ja |
590.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11501355
|
DWK Life Sciences
W985903 |
2 ml | Naturfarben | Unsteril | Nein |
476.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11571355
|
DWK Life Sciences
W985916 |
2 ml | Weiß | Steril | Ja |
317.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11581355
|
DWK Life Sciences
W985917 |
2 ml | Rot | Steril | Ja |
305.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11591355
|
DWK Life Sciences
W985918 |
2 ml | Rosa | Steril | Ja |
305.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11501365
|
DWK Life Sciences
W985919 |
2 ml | Gelb | Steril | Ja |
311.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11511365
|
DWK Life Sciences
W985920 |
2 ml | Grün | Steril | Ja |
323.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11521365
|
DWK Life Sciences
W985921 |
2 ml | Blau | Steril | Ja |
305.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11541365
|
DWK Life Sciences
W985923 |
3 ml | Naturfarben | Steril | Ja |
358.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11531365
|
DWK Life Sciences
W985922 |
2 ml | Naturfarben | Steril | Ja |
305.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11556295
|
DWK Life Sciences
W985924 |
4 ml | Naturfarben | Steril | Ja |
383.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11566295
|
DWK Life Sciences
W985925 |
5 ml | Naturfarben | Steril | Ja |
400.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
CryoELITE Fläschchen mit Loctagon Rand bieten Stabilität in frei stehender Position und werden in das CryoELITE Benchmate Gestell eingehängt, wodurch das einhändige Öffnen und Schließen des Fläschchens erleichtert wird.
Das einzigartige Herstellungsdesign der CryoELITE Röhrchen erzeugt eine größere Kontaktfläche zwischen Kappe und Röhrchen für eine absolute Versiegelung. Dieses freistehende Röhrchen ist mit einer optionalen 2D-Datenmatrix-Barcode-Bodeneinlage kompatibel (Hrst. Nr. W985880), die ein einzigartiger Identifikator für eine dauerhafte Rückverfolgbarkeit ist. Die Barcode-Bodeneinlage, die separat lieferbar ist, kann einfach in den Boden des Röhrchens gedrückt werden. Das Bodenformat des Röhrchens bietet eine ungehinderte Sicht auf die Probe und ermöglicht ein automatisiertes Scannen des Barcodes, insbesondere in Verbindung mit der Wheaton KeepIT-100™ Tiefkühlkiste (Hrst. Nr. W651700-Serie). Dies führt zu einer außergewöhnlichen Versiegelung, die die DOT-Normen im Durchschnitt um 35 % übersteigt, wodurch sich das CryoELITE Röhrchen ideal für den Transport von klinischen Proben eignet. Kappen und Röhrchen bestehen aus reinem Kryopolypropylen mit geringer Bindung.
- Bestehend aus bestrahltem, reinem Kryopolypropylen
- Kappen in sieben verschiedenen Farben: blau, rosa, grün, gelb, rot, weiß und naturfarben
- Röhrchen mit Innen- und Außengewinde
- Das Design führt zu einem Well mit einer Druckbeständigkeit, die über der staatlich vorgeschriebenen Norm liegt
Spezifikation
0,47 in. | |
12 mm | |
Intern | |
Ja | |
Polypropylen | |
DOT, IATA |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
Freistehend | |
Ja | |
Schraubverschluss | |
Kryoröhrchen |