Learn More
DWK Life Sciences Wiederverwendbare Coliwasas und Zubehör aus PVC
Für eine Vielzahl von Anwendungen
Marke:  DWK Life Sciences 885253
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11734129
  • 322.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Spezifikation
Verlängerung und Steckverbinder
760 mL
4 ft.
25.6 oz.
Klare PVC-Coliwasas, wiederverwendbar
1,21 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wiederverwendbare Coliwasas und Zubehör aus PVC > Verlängerung und Anschluss, Länge: 4 ft.