Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Ersatz-O-Ringe für Dry-Seal Vakuum-Exsikkator
Zur Verwendung mit dem Wheaton™ Dry-Seal Vakuum-Exsikkator.
Marke:  DWK Life Sciences 366022
40.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12431521
  • 48.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Silikongummi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
Silikonkautschuk
Für Dry-Seal Vakuum-Exsikkator
Ersatz O-Ring
Schafft einen luftdichten Verschluss, wenn Vakuum auf den Exsikkator angewendet wird
4 in.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Ersatz-O-Ringe für Dry-Seal Vakuum-Exsikkator > O-Ringe, Größe: 100mm