Learn More
DWK Life Sciences™ Vorgeritzte durchsichtige Ampullen für Standards
Die Glasbehälter zur hermetischen Versiegelung gewährleisten die Reinheit und verlängern die Haltbarkeit des Inhalts.
Marke: DWK Life Sciences™ 176762
1265.33 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Goldband am Stiel weist darauf hin, dass die Ampulle vorgeritzt ist, um das Abbrechen zu erleichtern.
- Aus Klar- und Braunglas vom USP-Typ I mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Sterilisierungsmethode: Autoklavieren, trockene Hitze und EtO
- Verhindert Kreuzkontamination.
Normverpackungen, Umwelt- und Diagnosenormen, Gefriertrocknung und Kryolagerung
Spezifikation
20mL | |
Vorgeritzte Ampulle | |
1,05cm | |
6,1cm | |
ASTM E438, Typ I, Klasse A |
Borosilikatglas | |
Durchsichtig | |
0.41 Zoll | |
2,4 in. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14