Learn More
DWK Life Sciences Medienflaschen aus Kunststoff ohne Graduierung
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
Beschreibung
Ideal zum Mischen und Lagern von Kulturmedien oder zur Verwendung mit destilliertem Wasser, Analysenstandards und Reagenzien, wenn sie mit einem Schraubverschluss mit Polyethylenauskleidung ausgestattet sind.
- Große Öffnung, spezielle Lippe und schräge Schultern für einfaches Ausgießen, Reinigung und Pflege.
- Mit polyethylenbeschichteten Kappen
- Geliefert mit vormontierten Kappen und eingeschweißt in praktischen Tabletts.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,08 Zoll |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für destilliertes Wasser, analytische Standards und Reagenzien, wenn sie mit einem Schraubverschluss mit Polyethylenauskleidung ausgestattet sind |
Material | PET |
Menge | 24 Kartons |
Sterilität | Steril |
Halsausführung | 33-430 |
Graduated | Nein |
Form | Quadratisch |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Catalogs
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Medienflaschen aus Kunststoff ohne Graduierung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur