Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Imhoff-Kegel aus Kunststoff
1000 ml-Einheit aus Styrol-Acrylnitril
Marke:  DWK Life Sciences W990800
117.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12492252
  • 212.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Graduierungen: 0,3 bis 1 ml (in 0,1 ml-Unterteilungen); 1 bis 10 ml (in 0,5 ml); 10 bis 40 ml (in 1 ml) und 40 bis 100 ml (in 2 ml)
  • Markierungen auch bei 250, 500 und 1000 ml
  • Aus Styrol-Acrylnitril und mit verstopftem Verschluss aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 mL
Ja
33,81 oz.
45,72 cm
Imhoff-Kegelgestell, volumetrische Bestimmung von absetzbaren Feststoffen in Oberflächen- und Salzwasser sowie in Haushalts- und Industrieabwässern
SAN
18 in.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Imhoff-Kegel aus Kunststoff > Graduiert