Learn More
DWK Life Sciences FOOTSWITCH, NEWER MODELS
Zur Verwendung mit Wheaton Omnispense™ Elite und Unispense™ PRO Peristaltikpumpen
Marke: DWK Life Sciences I050694
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ermöglicht die berührungslose Steuerung der Pumpe
- Startet und stoppt den Dispensierzyklus
Spezifikation
UL, CSA, CE | |
LCD | |
Omnispense™ oder Unispense™ Peristaltikpumpen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences FOOTSWITCH, NEWER MODELS > Fußschalter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur