Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Omnispense™ Plus Pumpenkopfzubehör für Peristaltikpumpen
Für den Einsatz mit Wheaton Omnispense Plus Dispensierpumpen
631.00 CHF - 1365.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | Omnispense™ plus Peristaltikpumpe |
---|---|
Aufnahmevermögen | 4 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anzahl Kanäle | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Beschreibung | Anzahl Kanäle | Price | Quantity & Availability | ||||
11784239
|
DWK Life Sciences
W375022 |
Optionaler Stapelpumpenkopf für 2.3 mm-Wandschläuche | 1 |
641.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12452132
|
DWK Life Sciences
W375023 |
Optionaler Pumpenkopf für 1.6 mm-Wandschläuche | 1 |
631.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12462132
|
DWK Life Sciences
W375024 |
Optionaler Stapelpumpenkopf für 1,6 mm-Wandschläuche | 1 |
636.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12472132
|
DWK Life Sciences
W375025 |
Optionaler 5-Kanal-Pumpenkopf zur Verwendung von Schläuchen mit kleiner Bohrung | 5 |
1365.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Stapelbare Pumpenköpfen (13-687-444 und -442) ermöglichen es dem Anwender, bis zu zwei zusätzliche Pumpenköpfe hinzuzufügen, so dass insgesamt drei Pumpenköpfe pro Dosierpumpe zur Verfügung stehen
- Die Pumpenkopfkassette ist ideal für Mehrkanalanwendungen
- Die herausnehmbaren Kassetten können mit Schlauchelementen vorbestückt und ohne Anhalten des Antriebs gewechselt werden
Specifications
Omnispense™ plus Peristaltikpumpe | |
4 |