Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Omnispense™ Plus Pumpenkopfzubehör für Peristaltikpumpen
Für den Einsatz mit Wheaton Omnispense Plus Dispensierpumpen
Marke:  DWK Life Sciences W375022
593.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11784239
  • 641.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stapelbare Pumpenköpfen (13-687-444 und -442) ermöglichen es dem Anwender, bis zu zwei zusätzliche Pumpenköpfe hinzuzufügen, so dass insgesamt drei Pumpenköpfe pro Dosierpumpe zur Verfügung stehen
  • Die Pumpenkopfkassette ist ideal für Mehrkanalanwendungen
  • Die herausnehmbaren Kassetten können mit Schlauchelementen vorbestückt und ohne Anhalten des Antriebs gewechselt werden
†Für Schläuche mit Innendurchmessern von 0.13 bis 2.79 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Optionaler Stapelpumpenkopf für 2.3 mm-Wandschläuche
4
Pumpenkopf
Omnispense™ plus Peristaltikpumpe
1