Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Natural HDPE Cylinder Rounds with Foamed PE-Lined Caps Artikelnummer.: 11571165
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Wheaton™ Natural HDPE Cylinder Rounds with Foamed PE-Lined Caps
Artikelnummer. 11571165 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
30 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
Artikelnummer. 11571165
Marke: DWK Life Sciences 221153
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Good chemical resistance and narrow mouth makes these bottles ideal for liquids
  • Vormontierte weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit geschäumter Polyethylen-Auskleidung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,06 in.
Material HDPE
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 20-410
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Höhe (metrisch) 78 mm
Produkttyp Zylinderflasche
Höhe (angloamerikanisch) 3,07 Zoll
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlussgröße 20-410 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 27 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Natural HDPE Cylinder Rounds with Foamed PE-Lined Caps >