Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Magna-Flex™ Spinner-Kolben
Gewährleisten Kulturen mit hohem Ertrag durch Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Zirkulation unter Belassung der Mikroträger in der Suspension
Marke: DWK Life Sciences 356831
355.47 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kolben aus Borosilikatglas
- Zwei großen Seitenarme mit Schraubverschlüssen
- Ein flexibles, kugelförmiges Glaslaufrad dreht sich in einer festen Position über dem Flüssigkeitsstand um eine Vertiefung im Kolbenboden
- Graduiert
- Ein herausnehmbarer Edelstahlstift fixiert das Laufrad während der Handhabung oder Dekantierung, um Schäden an Zellen oder Mikroträgern zu vermeiden
- Autoklavierbare Kolben und Laufräder können für ausgewählte Größen auch separat bestellt werden
- US- Patent Nr. 3.854.704
Spezifikation
250 ml | |
Kolben mit Impeller | |
Autoklavierbar | |
51-440 |
Borosilikatglas | |
33-430 | |
Ja |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen