Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ und Zubehör
Für die kompakte, organisierte Probenlagerung
Marke:  DWK Life Sciences W228792
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13429698
  • 231.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 01-09-2025
Beschreibung
Für die kompakte, organisierte Probenlagerung
  • Lagerung von Fläschchen in durchsichtigem Polystyrol-Gehäuse
  • Schaumstoffeinsätze und -trennungen bieten Schutz
  • Mit alphanumerischer Indexkarte zur Identifikation
  • Karteikarten und Trennwände sind auch separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klappdeckel
Kunststoff
Praktische Lagerung und Transport von Probenfläschchen
24 (2, 4, 20 ml-Fläschchen)
24
6 Karton
Durchsichtig
Rechteckig
24 x 20 ml-Fläschchen
Schaumstoffeinsatz, Indexkarte, Trenner, Polystyrolkiste
Schubeinsätze
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ und Zubehör > Fläschchenkasten; fasst bis zu vierundzwanzig 20 ml-Fläschchen