Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ und Zubehör
Für die kompakte, organisierte Probenlagerung
Marke: DWK Life Sciences 228780
171.82 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die kompakte, organisierte Probenlagerung
- Lagerung von Fläschchen in durchsichtigem Polystyrol-Gehäuse
- Schaumstoffeinsätze und -trennungen bieten Schutz
- Mit alphanumerischer Indexkarte zur Identifikation
- Karteikarten und Trennwände sind auch separat erhältlich
Spezifikation
Klappdeckel | |
Kunststoff | |
Praktische Lagerung und Transport von Probenfläschchen | |
40 (Fläschchen mit 2 und 4,5 ml Volumen) | |
40 | |
6 Karton |
Durchsichtig | |
Rechteckig | |
40 x 4 ml-Fläschchen | |
Schaumstoffeinsatz, Indexkarte, Trenner, Polystyrolkiste | |
Lagerbox |