Learn More
DWK Life Sciences LVI™ Fläschchen mit Bördelrand
Einteilige 0.3 ml-Röhrchen aus klarem oder braunem Glas verhindern Auslaufen und Verdampfung
Marke: DWK Life Sciences 225220-01
148.94 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ein 300 μl-konischer Einsatz wird in eine 12 × 32 mm-Fläschchen verschmolzen, um sicherzustellen, dass die Probe mit einer Kappe und Septen eingedichtet wird.
- Die Fläschchen verfügen über ein Restvolumen von bis zu 4 μl, je nach Lösungsmittel, Nadelform und Tiefeneinstellung des Autosamplers
- Kompatibel mit Autosamplern mit 12 Außendurchmesser × 32 mm H Röhrchen
- Ein leichtes Fackelbild an der Oberseite des Einsatzes sorgt für einen größeren Nadelzielbereich
- Einsätze und durchsichtige Fläschchen bestehen aus ASTM™ Typ I Borosilikatglas der Klasse A
- Braune Fläschchen bestehen aus ASTM Typ I Borosilikatglas der Klasse B
- Mit weißem Beschriftungsfeld aus Keramik für eine einfachere Probenidentifizierung
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
0.1 dr. | |
32 mm | |
LVI™ Fläschchen |
12 mm | |
0.3 ml | |
Bördelverschluss | |
ASTM Typ I, Klasse A |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14