Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen
Eine kostengünstige Alternative zu Standard-Szintillationsfläschchen. Wheaton™ Flüssigkeitsszintillationsfläschchen sind aus festem, aber flexiblem HDPE-Kunststoff gefertigt.
304.72 CHF - 1315.00 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0,5 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,06 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 12,7 mm
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 27 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Material (Auskleidung) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material (Auskleidung) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12477341
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
986706
Polyethylen 500/Karton
397.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12447351
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
986722
Metallfolie/Kork 1.000/Packung
1315.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11556325
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
986702
Metallfolie/Kork 500/Karton
304.72 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bietet eine wirtschaftliche Alternative zu Standard-Szintillationsfläschchen.Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen werden aus starrem und dennoch flexiblem HDPE-Kunststoff hergestellt.
  • Mit Urea-Kappen
  • Mit Metallfolie-/Korkauskleidung
Bestellinformation
Außendurchmesserx H:1,125 x 2,375 in. (27 x 61 mm) mit Kappe.Min. Innendurchmesser des Halses, 0,5 in. (12,3 mm).Verpackt in Mehrzwecktabletts; jedes abgeteilte Tablett kann 100 Fläschchen aufnehmenVerpackt mit angebrachten Kappen oder separat verpackten Kappen.Kartons mit 1000 Fläschchen sind in einem einzelnen Kunststoffbeutel verpackt, die Kappen befinden sich in einem separaten Beutel.
Spezifikation
Spezifikation
0,5 in.
12,7 mm
27 mm
20 mL
Tablett
Harnstoff
1,06 in.
Weiß
HDPE
2,4 in.
0,67 oz.
61 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen