Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Einsatz mit begrenztem Volumen für Fläschchen mit Standardöffnung
Das ursprüngliche Design wird in den meisten Autosamplern verwendet
Marke:  DWK Life Sciences 225350-531
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12443691
  • 183.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-01-2026
Beschreibung
  • 20 ml-Bördelverschluss
  • Borosilikatglas Typ I
  • Einsatz mit eingeschränktem Volumen
  • Verwendung mit 11 mm-E-Z Seals™ aus Aluminium
  • Für 12 x 32 mm-Fläschchen mit Standardöffnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
0.25 ml
0,2 ml
Borosilikatglas
0.006 oz.
Flach
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Einsatz mit begrenztem Volumen für Fläschchen mit Standardöffnung > Flacher Boden, Volumen: 0.25 ml