Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen Artikelnummer.: 10234972
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen
Artikelnummer. 10234972 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
60 ml, Bernsteinfarben
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Naturfarben
Artikelnummer. 10234972
Marke: DWK Life Sciences 209626
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
  • Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
  • Die Kappen aus Polypropylen halten über einen längeren Zeitraum dicht
  • Praktisch verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2,02 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2.02 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,53 Zoll
Enthält Doppelter Dichteverschluss, tropffreier Ausgussrand
Material HDPE
Verpackung Anwenderfreundlichkeit
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 88 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,46 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 bis 410 mm
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
DWK Life Sciences Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen >