Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Enghalsflaschen aus PP, naturfarben
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
13 bis 425 mm
20 bis 410 mm
24 bis 410 mm
28 bis 410 mm
38 bis 430 mm
Beschreibung
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
- Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
- Die Kappen aus Polypropylen halten über einen längeren Zeitraum dicht
- Praktisch verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1000 ml (33.81 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 33.81 oz. |
Farbe | Naturfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,58 Zoll |
Enthält | Doppelter Dichteverschluss, tropffreier Ausgussrand |
Material | Polypropylen |
Verpackung | Anwenderfreundlichkeit |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Öffnung | Eng |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Auslaufsichere Enghalsflaschen aus PP, naturfarben >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur