Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Flaschen aus HDPE mit Verschlüssen. Bernstein-farbig
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsausführung:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Beschreibung
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
- Enghalsflasche
- Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
- Die Kappe aus Polypropylen hält über einen längeren Zeitraum dicht
- Praktisch verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4,2 oz., 125 ml |
Kapazität (metrisch) | 125 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4,2 oz. |
Farbe | Bernsteinfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,96 Zoll |
Material | HDPE |
Halsausführung | 24-410 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Höhe (metrisch) | 101 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,9 in. |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Auslaufsichere Flaschen aus HDPE mit Verschlüssen. Bernstein-farbig >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur