Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles With Streaming Tips and Polypropylene Caps Artikelnummer.: 12465512
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles With Streaming Tips and Polypropylene Caps
Product Code. 12465512 Shop All Wheaton Science Products Products
7 mL, 15-415 mm, Stücke
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
7 mL
15 ml
30 mL
60 mL
Verschlussgröße:
15-415 mm, Stücke
20-410 mm, Stücke
Artikelnummer. 12465512
Marke: DWK Life Sciences 211603
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tip dispenses a stream of liquid or noncontrolled drop
  • Hergestellt aus nicht-autoklavierbarem Polyethylen niedriger Dichte
  • Tropfflaschen, Spitzen und Kappen sind separat verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 0,24 oz., 7 ml
Kapazität (metrisch) 7 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 0,24 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,74 in.
Enthält Streamingspitze und Polypropylenkappe
Material LDPE
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Höhe (metrisch) 62 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,44 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 15-415 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 19 mm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles With Streaming Tips and Polypropylene Caps >