Learn More
DWK Life Sciences Tropfflaschen aus LDPE mit verlängerten Tropfkontrollspitzen und Tropfspitzenkappen aus Polypropylen
Artikelnummer. 10410212 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
3 ml, Naturfarben
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
6 ml
7 mL
15 ml
30 ml
60 ml
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Die verlängerte, kontrollierte Tropfspitze verteilt jeweils einen Tropfen
Durchschnittliche Tropfengröße: 44 μl ±6 μl
  • Polypropylen-Schraubverschlüsse und -Spitzen in Bestrahlungsqualität, separat verpackt
  • Erhältlich mit naturfarbenen oder weißen Spitzen, separat verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,1 oz., 3 ml
Kapazität (metrisch) 3 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0.1 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.55 Zoll
Enthält Längere kontrollierte Tropferspitze
Material LDPE
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Höhe (metrisch) 49 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,93 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 8 bis 425 mm
Durchmesser (metrisch) 14 mm
Name des Produkts
DWK Life Sciences Tropfflaschen aus LDPE mit verlängerten Tropfkontrollspitzen und Tropfspitzenkappen aus Polypropylen >