Learn More
DWK Life Sciences LDPE-Tropfflaschen
Artikelnummer. 11501255 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
3 mL, 8-425 mm, Stücke, Weiß, 100/Karton
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 ml
30 mL
60 mL
Verschlussgröße:
8-425 mm, Stücke
13-425 mm, Stücke
15-415 mm, Stücke
20 bis 410 mm
20-410 mm, Stücke
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Menge:
1.000/Packung
100/Karton
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Weißes LDPE zum Schutz UV-empfindlicher Proben
  • Verpackt in Kartons à 100, 1.000 oder als Großpackung
Bestellinformation
Pipettenspitzen und -kappen separat bestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 3 ml, 0,1 oz.
Kapazität (metrisch) 3 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 0,1 oz.
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,51 in.
Material LDPE
Anzahl pro Packung 100/Karton
Menge 100/Karton
Closure Included Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Höhe (metrisch) 39 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,54 Zoll
Verschlussgröße 8-425 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 14 mm
Name des Produkts
DWK Life Sciences LDPE-Tropfflaschen >