Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-Tropfflaschen Artikelnummer.: 10503144
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-Tropfflaschen
Artikelnummer. 10503144 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
3 ml, Weiß, 1000/Karton
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
6 mL
7 mL
15 ml
30 mL
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Menge:
1.000/Packung
100 Stück/Karton
100/Karton
1000 Stück/Karton
1000/Karton
Artikelnummer. 10503144
Marke: DWK Life Sciences W242831A
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flasche aus natürlichem Polyethylen niedriger Dichte, hergestellt nach strengen Qualitätskontrollstandards, um das beste Produkt für Ihre Anwendung zu gewährleisten.
ulliIn verschiedenen Größen erhältlich/liliVerpackt in Kartons à 100 oder 1000 Stück oder als Großpackung/li/ul
Bestellinformation
Die Tropfenspitzen oder Kappen müssen separat erworben werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 3 ml, 0,1 oz.
Kapazität (metrisch) 3 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,1 oz.
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,51 in.
Material LDPE
Menge 1000/Karton
Closure Included Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Höhe (metrisch) 39 mm
Produkttyp Tropfflasche
Höhe (angloamerikanisch) 1,54 Zoll
Verschlussgröße 8 bis 425 mm
Durchmesser (metrisch) 14 mm
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-Tropfflaschen >