Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Gläser mit Polypropylen-Schraubverschluss Artikelnummer.: 12497381
Verfügbar ab: 31-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Wheaton™ Gläser mit Polypropylen-Schraubverschluss
Artikelnummer. 12497381 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
125 ml, Nicht autoklavierbar, Naturfarben
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoklavierbar:
Autoklavierbar (Hinweis: Kappe nicht)
Nicht autoklavierbar
Farbe:
Durchsichtig
Naturfarben
Weiß
Artikelnummer. 12497381
Marke: DWK Life Sciences W209908
Verfügbar ab: 31-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polypropylen-Behälter mit weiter Öffnung
  • Haltbarer Behälter mit guter chemischer Beständigkeit
  • Vormontierte weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen unausgekleidet mit geschäumter Polyethylen-Auskleidung
  • Der Polypropylen-Behälter ist autoklavierbar; der Verschluss ist nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4,2 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4,2 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,08 Zoll
Enthält Schraubverschluss
Material Polypropylen
Verschlussfarbe Weiß
Klarheit Naturfarben
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 68 mm
Produkttyp Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 2,67 Zoll
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 58 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 53 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Jars with PP Cap
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Gläser mit Polypropylen-Schraubverschluss >