Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Gläser mit Polypropylen-Schraubverschluss Artikelnummer.: 12437391
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Wheaton™ Gläser mit Polypropylen-Schraubverschluss
Artikelnummer. 12437391 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
30 mL, Nicht autoklavierbar, Durchsichtig
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoklavierbar:
Autoklavierbar (Hinweis: Kappe nicht)
Nicht autoklavierbar
Farbe:
Durchsichtig
Naturfarben
Weiß
Artikelnummer. 12437391
Marke: DWK Life Sciences W209912
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polypropylen-Behälter mit weiter Öffnung
  • Hohe Beständigkeit gegen anorganische Chemikalien
  • Vormontierte weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit geschäumter Polyethylen-Auskleidung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1,01 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1,01 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,53 Zoll
Enthält Schraubverschluss
Material Polystyrol
Verschlussfarbe Weiß
Klarheit Klar
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 41 mm
Produkttyp Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 1,61 Zoll
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Jars with PP Cap
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    DWK Life Sciences Wheaton™ Gläser mit Polypropylen-Schraubverschluss >