Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Gläser mit Polypropylen-Schraubverschluss
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoklavierbar:
Farbe:
Durchsichtig
Naturfarben
Weiß
Beschreibung
- Haltbarer Behälter mit guter chemischer Beständigkeit
- Vormontierte weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen unausgekleidet mit geschäumter Polyethylen-Auskleidung
- Der Polypropylen-Behälter ist autoklavierbar; der Verschluss ist nicht autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 16,9 oz., 500 ml |
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16,9 oz. |
Farbe | Naturfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,3 in. |
Enthält | Schraubverschluss |
Material | Polypropylen |
Verschlussfarbe | Weiß |
Klarheit | Naturfarben |
Autoklavierbar | Autoklavierbar (Hinweis: Kappe nicht) |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Gläser mit Polypropylen-Schraubverschluss >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur