Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasobjektträgergestell
Aus Kalknatronglas.
Marke:  DWK Life Sciences 900304
237.91 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10769474
  • 314.00 CHF / 3 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-12-2025
Beschreibung
Glasobjektträgerhalter:
  • Fasst 20 bis 40 Objektträger
    • 20 einzelne Objektträger
    • 39 abwechselnd quer und diagonal angeordnete Objektträger
    • 40 Objektträger nebeneinander
  • Geeignet für Standard-Objektträger
    • 3 x 1 Zoll (75 x 25mm)
    • 3 x 1,5 Zoll (75 x 38mm)
    • 3 x 2 Zoll (75 x 51mm)
  • Klappgriff
    • Kann in der Schale eingeklappt werden, damit oben die Abdeckung angebracht werden kann
    • Ermöglicht einfaches Einsetzen und Entfernen von Objektträgern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalknatronglas
Standard-Mikroskopobjektträger, Färbeschale
20 bis 40
4,6 in.
3,4 in.
2,7 in.
Objektträgergestell
Klappbar, Edelstahl
4,6 x 3,4 Zoll (11,8 x 8,8 cm)
11,8 cm
8,8 cm
7 cm
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasobjektträgergestell > Objektträgergestell mit Griff; für 20 bis 40 Objektträger