Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasfärbeschale
Aus Kalknatronglas.
Marke: DWK Life Sciences 900301
166.89 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aus Kalknatronglas.
Färbeschale:
- Platz für 16, 20 und 30 Objektträgergestelle
- Ungefähre Innenmaße: 118 L x 88 B x 70 mm D
- Objektträgerhalter separat erhältlich
Spezifikation
Rechteckig | |
Färbebehälter | |
4,6 x 3,4 Zoll (11,8 x 8,8 cm) | |
118 mm | |
88 mm | |
70 mm |
Kalknatronglas | |
Standard-Mikroskopobjektträger, Objektträgerhalter (Herst.- Nr. 900304) | |
4,6 in. | |
3,4 in. | |
2,7 in. | |
7 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3124994 | Analysenzertifikat | 09/12/2024 | 900301 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24097, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24097Gültig bis zum: 2025-06-16
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14