Learn More
DWK Life Sciences Färbeschalen aus Glas für 5 oder 10 Objektträger
Für vollständig eingetauchte Objektträger
Marke: DWK Life Sciences 900570
177.49 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Polypropylen-Schraubverschluss ohne Einlage zur Verringerung der Verdunstung
Beschreibung
- Coplin-Färbebehälter fasst bis zu fünf einzelne Objektträger oder zehn 3 × 1 Zoll-Objektträger (75 × 25 mm) vertikal Rücken an Rücken
- 08-813E: Schale hergestellt aus Kalknatronglas
- 02-912-618: Ersatzkappe: Polypropylen
Bestellinformation
Außenhöhe ohne Kappe: 4.25 Zoll (108 mm). Gleitgriff separat erhältlich (08-813-1)
Spezifikation
Weiß | |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
Kalknatronglas | |
5 Objektträger vertikal oder 10 Objektträger hintereinander | |
1.02 Zoll | |
1.02 Zoll | |
3.5 in. | |
9 cm |
Inklusive Verschluss | |
Schraube | |
60 ml | |
Objektträger-Färbebehälter | |
2.6 x 2.6 cm (1.02 x 1.02 Zoll) | |
2.6 cm | |
2.6 cm | |
90 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Färbeschalen aus Glas für 5 oder 10 Objektträger > 5 bis 10 Objektträger
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur