Learn More
DWK Life Sciences Färbeschalen aus Glas für 5 oder 10 Objektträger
Schraubverschlüsse für Wheaton Färbeglas (900570). Das Coplin Färbeglas fasst bis zu fünf einzelne Objektträger oder zehn Objektträger 3 x 1 in. (75 x 25 mm) vertikal Rücken an Rücken.
Marke:  DWK Life Sciences 900522
69.79 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10182862
  • 74.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Schraube
Polypropylen
5 bis 10 Objektträger-Färbeschale
Weiß
Schraubverschluss
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Färbeschalen aus Glas für 5 oder 10 Objektträger > Ersatzkappe für 5-10 Objektträger Färbemittelschale