Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflaschen aus Glas Artikelnummer.: 10542362
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflaschen aus Glas
Artikelnummer. 10542362 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
500 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Artikelnummer. 10542362
Marke: DWK Life Sciences 223952
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
WHEATON™ Serumflaschen aus Glas sind ideal für die langfristige Lagerung von Proben und Medikamentenbehältern.
  • Die WHEATON™ Serumflaschen aus Glas werden aus Wheaton Borosilikatglas hergestellt, das den Anforderungen von USP Typ I entspricht.
  • Erhöhte Graduierungen zeigen ungefähre Füllmengen in Milliliter an.
  • Wheaton™ Serumflaschen aus Glas sind für Standard-Stopfen und -Dichtungen geeignet.
  • Die Flaschen sind nicht graduiert.
    • TRUSTED_SUSTAINABILITY
      Spezifikation
      Kapazität (metrisch) 500 ml
      Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
      Farbe Durchsichtig
      Durchmesser (angloamerikanisch) 2,95 in.
      Material Borosilikatglas
      Höhe (metrisch) 190 mm
      Produkttyp Serumflasche
      Höhe (angloamerikanisch) 7,48 Zoll
      Durchmesser (metrisch) 75 mm
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflaschen aus Glas >