Learn More
DWK Life Sciences Dilution Vial 4mL in LAB FILE with cap( VE=144ST )
Verdünnungsfläschchen aus Glas in Lab File™ sind für Forschungsstudien und allgemeine Laborverfahren konzipiert.
Marke: DWK Life Sciences 225002
154.09 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kapazität: 4 ml
- Durchmesser x Höhe: 15 x 48 mm
- 13-425 Schraubverschluss mit weißer 14B Gummiauskleidung.
Spezifikation
Gummi 14B | |
15 mm | |
4 ml | |
1.08 dr. | |
Autoklavierbar | |
46 mm |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Phenolharz | |
Schraubverschluss | |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Dilution Vial 4mL in LAB FILE with cap( VE=144ST ) > Verdünnungsfläschchen, Kapazität: 4 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur