Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 20-Objektträger-Färbeschale aus Glas mit herausnehmbarem Gestell
Komplett mit Schale, Abdeckung und Glasschiebegestell
Marke:  DWK Life Sciences 900200
681.98 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10798324
  • 798.00 CHF / 6 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Mit herausnehmbarem Gestell
  • Das abnehmbare Glasgestell verfügt über einen Griff mit Feder für manuelle Färbung von bis zu zwanzig horizontalen Objektträgern
  • Der Boden des Racks ist offen für ein schnelles Eintauchen in die Färbung und für schnelles Abtropfen der Färbung
  • Für Objektträger mit einer Größe von 3 × 1 in. (75 × 25 mm), 3 × 1 1/2 in. (75 × 38 mm) und 3 × 2 in. (75 × 51 mm)
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
Bestellinformation
L x B x H: 4.125 x 2.75 x 3.375 in. (105 x 70 x 85 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rechteckig
Färbebehälter
20
3,7 in.
2,9 in.
2,5 in.
6,4 cm
Kalknatronglas
Entfernbares, geschlitztes Glasobjektträger-Gestell, unten offen
9,5 x 7,6 cm (3,7 x 2,9 Zoll)
95 mm
76 mm
64 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ 20-Objektträger-Färbeschale aus Glas mit herausnehmbarem Gestell > Glasfärbeschale mit herausnehmbarem Gestell