Learn More
DWK Life Sciences Flanschstopfen aus Gummi
Für Forschungsarbeiten und Parenteralia-Anwendungen
Marke: DWK Life Sciences W224100-193
Beschreibung
- Lyophilisierungsstopfen mit zwei Stützen
- Silikonisiert
- Größe: 13 x 20 mm
- Material: Halobutyl
- Farbe: grau
Spezifikation
2 cm | |
Lyophilisierung, Forschungsarbeiten und Parenteralia-Anwendungen | |
46 Härtegrad | |
Grau | |
Halobutylgummi |
20 mm | |
Passend für Fläschchen mit Halsöffnungen von 1.3 cm ID, 2 cm AD | |
Autoklavierbar | |
13 mm | |
Lyophilisierungsstopfen mit 2 Stützen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Flanschstopfen aus Gummi > 20 mm; Größe: 13 X 20 mm; Material: Halobutyl; Farbe: Grau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur