Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Extractors For Soxhlet Extraction Apparatus
For continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent.
Marke:  DWK Life Sciences 415005
307.62 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12654823
  • 350.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Benetzte Teile sind aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gemäß ASTM E 438 Typ I, Klasse A-Anforderungen, hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Soxhlet Extraktionsapparat
Borosilikatglas
ASTM E 438
45/50
4 cm
20,5 cm
Soxhlet-Extraktor
Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel
24/40
1,57 in.
8,07 in.