Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Dichtungen™ Fläschchen mit Aluminiumkappe
Beschichtete Dichtungen für die Verwendung mit Fläschchen mit Bördelverschluss
498.00 CHF - 590.00 CHF
Spezifikation
Material (Auskleidung) | PTFE/Silikon |
---|---|
Material | Aluminium |
Typ | Oben offene Kappe |
Verschlussgröße | 11 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12472691
|
DWK Life Sciences
224219-01 |
Naturfarben |
498.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12482691
|
DWK Life Sciences
224219-05 |
Blau |
590.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ideale Verschlüsse für Chromatographie und andere Geräteanwendungen
- Die offene Versiegelung ermöglicht das Befüllen oder Abrufen von Inhalt mit einer Spritze
Spezifikation
PTFE/Silikon | |
Aluminium | |
Oben offene Kappe | |
11 mm |