Learn More
DWK Life Sciences Wheaton Scientific Products™ E-Z Ex-Traction™ Fläschchen
Präzise gefertigt aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen. Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Fläschchen entsprechen den Anforderungen nach ASTM Typ I, Klasse A und USP Typ I.
429.00 CHF - 2705.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur automatischen oder manuellen Probenlagerung |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Zertifizierung/Konformität | ASTM Typ I, Klasse A, USP Typ I |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verschlussgröße | Basisausführung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verschlussgröße | Basisausführung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10426453
|
DWK Life Sciences
W224601 |
2.0 ml | 13–425 | Flach | 250/Karton |
964.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10130063
|
DWK Life Sciences
W224603 |
2.0 ml | 13-425 | Konisch | 1000/Karton |
2550.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10373843
|
DWK Life Sciences
W224613 |
4.0 ml | 13-425 | Flach | 250/Karton |
979.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10508013
|
DWK Life Sciences
W224617 |
4.0 ml | 13-425 | Flach | 1000/Karton |
2590.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10598013
|
DWK Life Sciences
W224618 |
8.0 ml | 15-425 | Flach | 250/Karton |
1020.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10180203
|
DWK Life Sciences
W224619 |
8.0 ml | 15-425 | Konisch | 1000/Karton |
2705.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10292743
|
DWK Life Sciences
W224630 |
10 ml | 22-400 | Flach | 100/Karton |
429.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10661844
|
DWK Life Sciences
W224634 |
20.0 ml | 22-400 | Konisch | 100/Karton |
580.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10140303
|
DWK Life Sciences
W224636 |
20.0 ml | 24-400 | Konisch | 500/Karton |
1715.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Präzise gefertigt aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen.Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Fläschchen entsprechen den Anforderungen nach ASTM Typ I, Klasse A und USP Typ I.
- Der große, glatte, flache Boden gewährleistet eine höhere Stabilität und kann mit einem 2D-Barcode versehen werden
- Das konische Well-Design sorgt für eine maximale Rückgewinnung wertvoller Proben
- Hergestellt für den fehlersicheren Einsatz in Systemen zur automatischen Probenhandhabung und -lagerung
- Borosilikatglas des Typs I Klasse A erhält den pH-Wert sowie die Reinheit des Inhalts
- Für die Entnahme, automatische Handhabung, Lagerung und maximale Rückgewinnung von Proben
- Verschlüsse separat erhältlich
Spezifikation
Durchsichtig | |
Zur automatischen oder manuellen Probenlagerung | |
ASTM Typ I, Klasse A, USP Typ I |
Borosilikatglas | |
Schraubverschluss |