Learn More
DWK Life Sciences E-Z Crimper
Mit diesen hochwertigen Bördelzangen können Sie Dichtungen problemlos anbringen
718.00 CHF - 867.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10712573
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
224307
30 mm Aluminiumdichtungen
867.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11788879
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
224322
13 mm Klappdeckeldichtungen
718.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10276284
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
224323
20 mm Klappdeckeldichtungen
718.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur schnellen Identifizierung markiert
  • Gepolsterter, kurzer ergonomischer Griff
  • Polierte Pressbacken
  • Zusammenbau mittels Federn
  • Verstellbarer Anschlag
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences E-Z Crimper