Learn More
DWK Life Sciences Borosilikatglas-Probenfläschchen mit Schraubgewinde ohne Verschlusskappen
Hergestellt aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen. Die Wheaton™ Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde ohne Verschlusskappen sind kostengünstig und praktisch in zwei Packungen in Schrumpffolie verpackt. So lässt sich eine Kontamination wie bei gewellten Materialien aus herkömmlichen Verpackungen vermeiden.
Marke:  DWK Life Sciences 224711
99.74 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24350" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10103733
  • 108.00 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 14-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kappen sind getrennt verpackt
  • Auswahl zwischen braunem und klarem Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarben
Borosilikatglas
Schraube
Autoklavierbar
35 mm
12 mm
2 ml
0.5 dr.
Schraubverschluss
USP-Typ I
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Borosilikatglas-Probenfläschchen mit Schraubgewinde ohne Verschlusskappen > Ohne Kappe; Bernsteinfarben