Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde und Verschlusskappen mit Gummieinlage
ohne Angabe
Marke: DWK Life Sciences 224725
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die transparenten Fläschchen bestehen aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das die Anforderungen nach ASTM Typ I, Klasse A und USP Typ I erfüllt
- Die braunen Fläschchen werden aus Wheaton 320 Braunglas hergestellt, das den Anforderungen von USP Typ I zum Schutz lichtempfindlicher Proben entspricht
- Fläschchen und Schraubverschlüsse sind separat verpackt
Spezifikation
Gummi 14B | |
19 mm | |
12.0 ml | |
3.2 dr. | |
Autoklavierbar | |
68 mm | |
GPI 15-425 |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas (niedrig extrahierbar) | |
Schraube | |
Phenolharz | |
Schraubverschluss | |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde und Verschlusskappen mit Gummieinlage > Klar; GPI Gewindeoberfläche: 15-425; Kapazität: 12 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur