Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Zusatzdeck für das kompakte Rollsystem für Mini-Flaschen
Das Mini-Flaschendeck-Kit kann zum Mini-Flaschenroller-Kulturgerät hinzugefügt werden, um zusätzliche vier Flaschen pro Deck aufzunehmen.
935.00 CHF - 1055.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Deck-Kit
Gewicht (angloamerikanisch) 9 lb.
Gewicht (metrisch) 4 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Flaschenroller-Kulturgerät
Enthält Montiertes Rollerdeck, 4 Stützstäbe, Antriebsriemen, benötigte Teile und Montageanweisungen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12458952
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
348920
Schwarz
1055.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10563133
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W348920-CH
Aktivkohle
935.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann zu 22-288-524 hinzugefügt werden, um zusätzliche vier Flaschen pro Kit aufzunehmen, bis zu zwei Kits pro Gerät
  • Nettogewicht: 5 lb. (2,3 kg)
Spezifikation
Spezifikation
Deck-Kit
4 kg
Montiertes Rollerdeck, 4 Stützstäbe, Antriebsriemen, benötigte Teile und Montageanweisungen
9 lb.
Mini-Flaschenroller-Kulturgerät
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Zusatzdeck für das kompakte Rollsystem für Mini-Flaschen