Learn More
DWK Life Sciences™ Cryule™ PP-Gestelle
Die Gusskanten sorgen beim Stapeln für Stabilität
Marke: DWK Life Sciences™ 985800
196.65 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Geformte Ecken sorgen für Stabilität beim Stapeln
- Der alphanumerische Index vereinfacht die Probenbestimmung
- 20 Minuten lang bei 121°C (249.8°F) autoklavierbar
- Passende Röhrchen siehe Bestelltabelle
Bestellinformation
(L x B x H) 4 x 7.62 x 0.87 in. (10.2 x 19.4 x 2.2 cm)
Spezifikation
Fläschchenständer | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Rund | |
50 Cryule 1 und 2 ml-Autosampler-Röhrchen mit 12 mm Durchmesser, runder Boden, mit Schraubverschlüssen, oder 12 x 75 mm-Glaskulturröhrchen | |
19 cm | |
10 cm | |
2,2 cm | |
1.25 cm |
5 x 10 | |
Weiß | |
50 | |
Ja | |
19 x 10 x 2.2 cm | |
7,4 in. | |
4 in. | |
0,86 in. | |
12 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13