Learn More
DWK Life Sciences™ Cryule™ Gold-Band™ Kryoampullen
Zur Konservierung biologischer Materialien mit flüssigem Stickstoff
129.00 CHF - 182.31 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Farbe Transparent
Zertifizierung/Konformität ASTM E438 Typ I
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Kryoröhrchen sind nur für die Platzierung in der Dampfphase von LN und nicht in der Flüssigphase von LN vorgesehen. Durch Eintauchen der Röhrchen in die Flüssigphase kann Flüssiggas in die Röhrchen eindringen, was bei Entnahme zur schnellen Verdampfung mit einer möglicherweise heftigen Explosion oder zum Auslaufen des Flüssiggases aus Röhrchen/Verschlussbereich führen kann.
Zur Verhinderung einer Kryoröhrchenexplosion niemals die LN-Lagereinheiten überfüllen. Röhrchen vor Verwendung auf sichtbaren Defekte um die Verschlussränder überprüfen. Verwenden Sie bei Entnahme der Röhrchen aus der Kryolagerung immer Vollgesichtsmasken, schwere Sicherheitshandschuhe und Laborschutzkleidung. Lassen Sie Röhrchen immer in einer biologischen Sicherheitswerkbank langsam warm werden. Verwenden Sie Kryoröhrchen niemals erneut.
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Produkttyp Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Produkttyp Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11754139
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences™
651483
1,2 mL Vorgegebene Kryogenampulle 5,8 cm
129.00 CHF
144 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10310040
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences™
651502
1 ml Vacule-Ampulle 10,8 cm
182.31 CHF
144 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11825313
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences™
651486
2 mL Vorgegebene Kryogenampulle 7 cm
147.00 CHF
144 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für kleine Lyophilisationsproben
  • Aus Borosilikatglas mit geringen extrahierbaren Bestandteilen, konform mit USP Typ I und ASTM E438 Typ I, Klasse A
  • Mit Kerbe zur einfachen Öffnung
  • Verschluss durch Abflammen
  • Volumen: 1mL
  • φ/H: 10/108mm
  • φ Oben: 10mm
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Transparent
ASTM E438 Typ I
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ Cryule™ Gold-Band™ Kryoampullen