Learn More
DWK Life Sciences™ X5 PP-Rack mit 5x 10 Bohrungen 12,5mm DM für 2ml Kryogefäße
Benchmate-Gestell für die Verwendung mit Fläschchen mit freistehendem und rundem Boden.
Marke:  DWK Life Sciences™ W985810
Artikelnummer. 15336534
  • 238.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-11-2025
Beschreibung
  • Stapelbar zur einfachen Aufbewahrung
  • Fassungsvermögen: 50 Kryofläschchen
  • Gestell aus Polypropylen
  • Einfache Reinigung in einem Spülautomaten oder autoklavierbar bei 121°C für 20 Minuten
  • Rutschfeste Füße bieten Stabilität für die Arbeit auf der Werkbank
  • Jedes Well hat einen Innendurchmesser von 12,5 mm mit einer Gesamtgestellgrundfläche von 190 x 100 x 22 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
190 x 100 x 22 mm
50 Kryofläschchen (12.5 mm-Durchmesser)
Ja, bei 121 °C für 20 Minuten
Ständer für Kryoröhrchen
Freistehende Kryoröhrchen mit rundem Boden
5/Karton
Polypropylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ X5 PP-Rack mit 5x 10 Bohrungen 12,5mm DM für 2ml Kryogefäße > CryoELITE Benchmate Fläschchengestell