Learn More
DWK Life Sciences X250 CryoELITE Tissue Vial 5ml, durchsichtig, weißer Verschluss, DOT/IATA
Sicherer, zuverlässiger Aufbewahrungsbehälter für Gewebeschnitte
Marke:  DWK Life Sciences W985100
Artikelnummer. 15173109
  • 585.00 CHF / 250 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Das neue Wheaton CryoELITE Gewebefläschchen wurde auf Nachfrage von Wissenschaftlern entwickelt, die nach einem sicheren, zuverlässigen und für kryogene Verfahren zugelassenen Fläschchen für die Lagerung und den Transport von Kryogewebe suchten. Wheaton CryoELITE Gewebefläschchen mit den bewährten und konkurrenzlosen Verschlussdichtungen, die die DOT- und IATA-Vorschriften übertreffen, ermöglichen es den Verwendern, die Kompetenz von Wheaton im Bereich der Kryolagerung von Zellen und Flüssigkeiten auch für Gewebe zu nutzen. Die Wheaton CryoELITE Gewebefläschchen sind die neueste innovative Lösung von Wheaton, um die Forschungsgemeinschaft zu unterstützen. Sie werden steril geliefert, in Packungen mit 10 Beuteln mit je 25 Fläschchen, mit Sterilisationszertifikaten und frei von RNase/DNase und Endotoxin.
  • CryoELITE Weithalsfläschchen zur Verwendung für Gewebeschnitten
  • Die konkurrenzlosen Verschlussdichtungen übertreffen die DOT- und IATA-Vorschriften und gewährleisten so den ultimativen Schutz von Proben während des Transports und des anspruchsvollen Gefrier- und Auftauvorgangs
  • Hergestellt aus reinem Kryo-Polypropylen mit geringer Bindungsaffinität
  • Chargenzertifiziert und frei von RNase/DNase und Endotoxin, pyrogenfrei, um die Probenintegrität zu gewährleisten
  • Boden in freistehender Ausführung für Stabilität
  • Aufgeraute Oberfläche für einfachere Handhabung und Beschreibbarkeit
  • Temperaturbereich: -196 °C bis 121 °C
  • Nicht-zytotoxisch, nicht-mutagen, Test nach USP-Klasse VI
Ebenfalls erhältlich: Wheaton CryoFILE Aufbewahrungsboxen für Gewebe für das Sortieren und Lagern von CryoELITE Gewebefläschchen. Sie bestehen aus wasserabweisendem Material für eine längere Haltbarkeit und sind in sechs Farben erhältlich, um eine einfache Probenidentifizierung zu ermöglichen. (Siehe Kat. -Nummer 13-709-141 bis 146)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1.33 Zoll
22 mm
Steril
Gewebeschnitte
250er-Karton
Naturfarben
Polypropylen
5 ml
24 mm
USP, Klasse VI
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences X250 CryoELITE Tissue Vial 5ml, durchsichtig, weißer Verschluss, DOT/IATA > CryoELITE Gewebe-Fläschchen