Learn More
DWK Life Sciences X500 CRYOTUBE 0.5ML EXT STERIL NAT
Dank ihrer großen Stellfläche können die Fläschchen mit einem linearen Barcode oder einem ablesbaren Etikett versehen werden.
Marke: DWK Life Sciences W985874
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus kryogenem, nicht recyceltem Polypropylen mit geringer Bindung
- Für Lösungen mit hoher Rückgewinnung
- Chargenzertifiziert RNase-/DNase- und endotoxinfrei zur Gewährleistung der Unversehrtheit der Produkte
- Die Verschlussdichtung übertrifft die Anforderungen gemäß DOT und IATA Richtlinie und gewährleistet so einen ultimativen Schutz der Proben beim Transport sowie bei anspruchsvollen Tiefkühl-/Auftauverfahren
- Mit Beschriftungsfeld
- Temperaturbereich: -196 bis +121 °C
- Steril
- Erhältlich in der Größe 0.5 ml in weiß
Spezifikation
Weiß | |
Weiß | |
Polypropylen | |
0,5 mL | |
Außen | |
Ja | |
49 mm | |
DOT, IATA |
0,47 in. | |
12 mm | |
Steril | |
1.92 Zoll | |
Ja | |
Schraubverschluss | |
500/Karton | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences X500 CRYOTUBE 0.5ML EXT STERIL NAT > Farbe: weiß; 0,5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur