Learn More
DWK Life Sciences Crimper
Mit ergonomischen Griffen zum Verschließen von Standard-Laborfläschchen
544.00 CHF - 682.00 CHF
Spezifikation
Menge 1 pro Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11591215
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W225300
8 mm-Dichtungen
682.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10495951
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W225302
13 mm-Versiegelungen
544.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10670884
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W225301
11 mm-Dichtungen
544.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10432722
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W225303
20 mm-Dichtungen
544.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wheaton E-Z Bördelzangen haben gepolsterte, ergonomische Griffe, die der Handermüdung vorbeugen und äußerst anwenderfreundlich sind. Zur besseren Größenbestimmung ist jede Bördelzange beschriftet. Weitere Ausstattungsmerkmale sind polierte Schließbacken für gleichbleibende Abdichtung, ein kurzer Handgriff und eine neu entworfene Federkonstruktion, die ebenfalls dazu beiträgt, Ermüdungserscheinungen der Hand zu verringern. Zum halbautomatischen Verschließen kann die E-Z Bördelzange mit der Wheaton Crimpmaster™ Verschließstation verwendet werden. Ein einstellbarer Anschlag ermöglicht die Bestimmung der Dichtigkeit, die gleichzeitig auch langfristig erhalten bleibt. Konische Backen gewährleisten einen leichteren Zugang zu in Gestellen stehenden Fläschchen. Die 11 mm-E-Z Bördelzange wird mit einem Kolbeneinsatz geliefert, um den oberen Teil eines Fläschchens zu verschließen und so einen besonders dichten Verschluss zu gewährleisten. Nur für Fläschchen mit Standardöffnung empfohlen.
  • Die Bördelzangen sind autoklavierbar, jedoch kann das Autoklavieren das Aussehen des Produktes verändern oder die Lebensdauer verringern. Ein Autoklavieren bei Temperaturen über 121 °C wird nicht empfohlen.
Warranty
Zwei Jahre
Spezifikation
Spezifikation
1 pro Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Crimper