Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterilkomponenten-Fläschchen
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie ist eine Reihe von Crimp-Top-Fläschchen, Gummistopfen und Dichtungen, die gebrauchsfertig sterilisiert und ab Lager lieferbar sind.
768.00 CHF - 1055.00 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16297280
|
DWK Life Sciences
W986000-S |
Durchsichtig | 2 ml | N/A | ||||||
16207290
|
DWK Life Sciences
W986001-S |
Durchsichtig | 5 ml | N/A | ||||||
16217290
|
DWK Life Sciences
W986002-S |
Durchsichtig | 10 ml | N/A | ||||||
Beschreibung
- Sterilisierte, seriengefertigte, gebrauchsfertige Produkte
- Breite Palette an im Kit und einzeln vertriebenen sterilen Komponenten - Lösungen für jede Art von Anwendung
- Komplette Rückverfolgbarkeit von Herstellung und Analysezertifikat
- USP 788/EP 2.9.19 Partikel in Injektionswaren, USP 85/EP 2.6.1 Prüfung auf Bakterien-Endotoxine und USP 71/ EP 2.6.14 Sterilitätsprüfung, USP 660/EP 3.2.1 Glasbehältnisse zur pharmazeutischen Verwendung und USP 381/EP 3.2.9 Gummistopfen für parenterale Zubereitungen
- Gebrauchsfertig, just-in-time, mindestens 3 Monate Haltbarkeit ab Versanddatum
Spezifikation
Steril | |
Wheaton CompletePAK |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterilkomponenten-Fläschchen